Ethyl-5-chloro-3-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200117-1G PC200117-500MG
APOSPC200117-1GEA 762 EUR
APOSPC200117-1G APOSPC200117-500MG
Ethyl-5-chloro-3-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-5-chloro-3-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Formule: C₉H₇ClF₃NO₂
Kookpunt: 74…76 °C/0,8mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14581656
CAS nummer: 1198475-50-1