4-Chloro-2-(difluoromethyl)pyridine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Chloro-2-(difluoromethyl)pyridine
PC200123-500MG PC200123-1G
APOSPC200123-500MGEA 338 EUR
APOSPC200123-500MG APOSPC200123-1G
4-Chloro-2-(difluoromethyl)pyridine hydrochloride
4-Chloro-2-(difluoromethyl)pyridine hydrochloride
Formule: C₆H₅Cl₂F₂N
MW: 200.02 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23701768
CAS nummer: 1193104-11-8