2,3-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200125-1G PC200125-500MG
APOSPC200125-1GEA 366 EUR
APOSPC200125-1G APOSPC200125-500MG
2,3-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyridine
2,3-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃Cl₂F₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22199295
CAS nummer: 71690-06-7