4'-(Trifluoromethoxy)biphenyl-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200127-1G PC200127-5G
APOSPC200127-1GEA 162 EUR
APOSPC200127-1G APOSPC200127-5G
4'-(Trifluoromethoxy)biphenyl-3-carboxylic acid
4'-(Trifluoromethoxy)biphenyl-3-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₉F₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04117416
CAS nummer: 728919-12-8