Potassium (4-iodophenyl)trifluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (4-Iodophenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium 4-iodophenyltrifluoroborate
PC200131-1G PC200131-500MG PC200131-5G
APOSPC200131-1GEA 118 EUR
APOSPC200131-1G APOSPC200131-500MG APOSPC200131-5G
Potassium (4-iodophenyl)trifluoroborate
Potassium (4-iodophenyl)trifluoroborate
Formule: C₆H₄BF₃IK
MW: 309.91 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09800738
CAS nummer: 912350-00-6