Potassium-3-iodophenyltrifluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200132-1G
PC200132-500MG
PC200132-5G
APOSPC200132-1GEA
82.3
EUR
APOSPC200132-1G
APOSPC200132-500MG
APOSPC200132-5G
Potassium-3-iodophenyltrifluoroborate
Potassium-3-iodophenyltrifluoroborate
Formule:
C₆H₄BIF₃K Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09800739 CAS nummer: 1189097-36-6 |