Potassium-4-(4-morpholinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200137-1G PC200137-500MG PC200137-5G
APOSPC200137-1GEA 53 EUR
APOSPC200137-1G APOSPC200137-500MG APOSPC200137-5G
Potassium-4-(4-morpholinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(4-morpholinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formule: C₁₁H₁₂BF₃KNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09800742
CAS nummer: 1314957-11-3