Potassium-3-carboxyphenyltrifluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200140-10G PC200140-1G PC200140-5G
APOSPC200140-10GEA 343 EUR
APOSPC200140-10G APOSPC200140-1G APOSPC200140-5G
Potassium-3-carboxyphenyltrifluoroborate
Potassium-3-carboxyphenyltrifluoroborate
Formule: C₇H₅BF₃KO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07784423
CAS nummer: 850313-91-6