Potassium-4-(1-piperidinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200141-10G PC200141-1G PC200141-5G
APOSPC200141-10GEA 349 EUR
APOSPC200141-10G APOSPC200141-1G APOSPC200141-5G
Potassium-4-(1-piperidinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(1-piperidinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formule: C₁₂H₁₄BF₃KNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11977715
CAS nummer: 1359865-98-7
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable