7-Fluoro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200146-1G PC200146-500MG
APOSPC200146-1GEA 212 EUR
APOSPC200146-1G APOSPC200146-500MG
7-Fluoro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
7-Fluoro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Formule: C₈H₆FNO₂
Smeltpunt: 203…205 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07774200
CAS nummer: 103361-99-5