2-Chloro-5-fluoro-6-methoxynicotinic acid 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200151-1G PC200151-500MG
APOSPC200151-1GEA 271 EUR
APOSPC200151-1G APOSPC200151-500MG
2-Chloro-5-fluoro-6-methoxynicotinic acid 90%
2-Chloro-5-fluoro-6-methoxynicotinic acid
Formule: C₇H₅ClFNO₃
Smeltpunt: 164…166 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12025843
CAS nummer: 943025-86-3