3-(Trifluoromethyl)-5-isoxazolamine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Amino-3-(trifluoromethyl)isoxazole
PC200153-1G PC200153-500MG
APOSPC200153-1GEA 316 EUR
APOSPC200153-1G APOSPC200153-500MG
3-(Trifluoromethyl)-5-isoxazolamine 95+%
3-(Trifluoromethyl)-5-isoxazolamine
Formule: C₄H₃F₃N₂O
Smeltpunt: 53…55 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972407
CAS nummer: 108655-63-6