5-Bromo-2-chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200161-1G PC200161-500MG
APOSPC200161-1GEA 212 EUR
APOSPC200161-1G APOSPC200161-500MG
5-Bromo-2-chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
5-Bromo-2-chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formule: C₈H₃BrClF₃N₂
Smeltpunt: 74…76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11841008
CAS nummer: 1135283-49-6