2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1,2-oxazolidin-4-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200163-1G PC200163-500MG
APOSPC200163-1GEA 212 EUR
APOSPC200163-1G APOSPC200163-500MG
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1,2-oxazolidin-4-ol
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1,2-oxazolidin-4-ol
Formule: C₉H₈ClF₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21333205
CAS nummer: 1357147-43-3