Potassium-4-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Potassium trifluoro(4-(hydroxymethyl)phenyl)borate
PC200164-1G PC200164-5G
APOSPC200164-1GEA 23.4 EUR
APOSPC200164-1G APOSPC200164-5G
Potassium-4-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
Formule: C₇H₇BF₃KO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08276800
CAS nummer: 1015082-78-6