Ethyl-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
PC200165-1G PC200165-250MG PC200165-5G
APOSPC200165-1GEA 110 EUR
APOSPC200165-1G APOSPC200165-250MG APOSPC200165-5G
Ethyl-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₉F₃N₂O₂
Smeltpunt: 125…126 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100212
CAS nummer: 860457-99-4