(Z)-2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-(dimethylamino)-2-propenenitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200168-1G PC200168-500MG
APOSPC200168-1GEA 338 EUR
APOSPC200168-1G APOSPC200168-500MG
(Z)-2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-(dimethylamino)-2-propenenitrile
(Z)-2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-(dimethylamino)-2-propenenitrile
Formule: C₁₁H₉ClF₃N₃
Smeltpunt: 71…75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16622821
CAS nummer: 1242271-46-0