Ethyl-6-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200169-1G PC200169-500MG
APOSPC200169-1GEA 212 EUR
APOSPC200169-1G APOSPC200169-500MG
Ethyl-6-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-6-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₈F₃IN₂O₂
Smeltpunt: 148…149 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06496246
CAS nummer: 900019-79-6