Ethyl-7-methyl-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200170-1G PC200170-500MG
APOSPC200170-1GEA 271 EUR
APOSPC200170-1G APOSPC200170-500MG
Ethyl-7-methyl-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-7-methyl-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₁F₃N₂O₂
Smeltpunt: 80…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03407574
CAS nummer: 874776-54-2