Ethyl-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-(trifluoromethyl)-1,3-oxazole-5-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200171-1G PC200171-500MG
APOSPC200171-1GEA 212 EUR
APOSPC200171-1G APOSPC200171-500MG
Ethyl-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-(trifluoromethyl)-1,3-oxazole-5-carboxylate
Ethyl-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-(trifluoromethyl)-1,3-oxazole-5-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₅F₃N₂O₅
Smeltpunt: 76…78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12827772
CAS nummer: 1186405-12-8