5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200173-1G PC200173-500MG
APOSPC200173-1GEA 145 EUR
APOSPC200173-1G APOSPC200173-500MG
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₅H₃F₃N₂O₂
Smeltpunt: 171…173 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03094951
CAS nummer: 129768-28-1