Potassium-2-thienyltrifluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200178-1G PC200178-500MG PC200178-5G
APOSPC200178-1GEA 103 EUR
APOSPC200178-1G APOSPC200178-500MG APOSPC200178-5G
Potassium-2-thienyltrifluoroborate
Potassium-2-thienyltrifluoroborate
Formule: C₄H₃BF₃KS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04112719
CAS nummer: 906674-55-3