6-Cyclopropyl-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200181-1G PC200181-500MG
APOSPC200181-1GEA 314 EUR
APOSPC200181-1G APOSPC200181-500MG
6-Cyclopropyl-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
6-Cyclopropyl-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Formule: C₁₀H₇F₃N₂O
Smeltpunt: 229…232 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04125115
CAS nummer: 861212-38-6