4,8-Dichloro-6-(trifluoromethyl)quinoline 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200182-1G PC200182-250MG
APOSPC200182-1GEA 526 EUR
APOSPC200182-1G APOSPC200182-250MG
4,8-Dichloro-6-(trifluoromethyl)quinoline 95+%
4,8-Dichloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₄Cl₂F₃N
Smeltpunt: 124 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 1065093-22-2