1-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methyl}piperidin-4-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200186-1G PC200186-500MG
APOSPC200186-1GEA 541 EUR
APOSPC200186-1G APOSPC200186-500MG
1-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methyl}piperidin-4-one
1-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methyl}piperidin-4-one
Formule: C₁₂H₁₂ClF₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20921567
CAS nummer: 1057282-45-7