5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Hydroxy-5-methoxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC200188-1G PC200188-500MG
APOSPC200188-1GEA 455 EUR
APOSPC200188-1G APOSPC200188-500MG
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol 95%
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Formule: C₆H₅F₃N₂O₂
Smeltpunt: 225…227 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100214
CAS nummer: 808770-42-5