Potassium(3-pyridyl)trifluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Potassium trifluoro(pyridin-3-yl)borate
PC200190-1G PC200190-500MG PC200190-5G
APOSPC200190-1GEA 125 EUR
APOSPC200190-1G APOSPC200190-500MG APOSPC200190-5G
Potassium(3-pyridyl)trifluoroborate
Potassium(3-pyridyl)trifluoroborate
Formule: C₅H₄BF₃KN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09038545
CAS nummer: 561328-69-6