7-Hydroxy-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200193-1G PC200193-500MG
APOSPC200193-1GEA 314 EUR
APOSPC200193-1G APOSPC200193-500MG
7-Hydroxy-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
7-Hydroxy-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Formule: C₉H₅F₃N₄O
Smeltpunt: 302…304 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14581631
CAS nummer: 1198475-25-0