Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 3-(trifluoromethyl)isonicotinate
PC200197-1G PC200197-500MG
APOSPC200197-1GEA 437 EUR
APOSPC200197-1G APOSPC200197-500MG
Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Formule: C₈H₆F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14698095
CAS nummer: 1203952-88-8