2-Amino-4,6-bis(trifluoromethyl)nicotinamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200198-1G PC200198-500MG
APOSPC200198-1GEA 314 EUR
APOSPC200198-1G APOSPC200198-500MG
2-Amino-4,6-bis(trifluoromethyl)nicotinamide
2-Amino-4,6-bis(trifluoromethyl)nicotinamide
Formule: C₈H₅F₆N₃O
Smeltpunt: 188…190 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13193070
CAS nummer: 89990-38-5