(RS)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(3,5-Difluorophenyl)ethanamine, 3,5-Difluoro-alpha-methylbenzylamine
PC2002-1G PC2002-25G PC2002-5G
APOSPC2002-1GEA 26.3 EUR
APOSPC2002-1G APOSPC2002-25G APOSPC2002-5G
(RS)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine 97%
(RS)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine
Formule: C₈H₉F₂N
Kookpunt: 175 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038286
CAS nummer: 321318-29-0
UN: 1760
ADR: 8,III