Methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indol-5-yl ether
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC200200-1G PC200200-500MG
APOSPC200200-1GEA 388 EUR
APOSPC200200-1G APOSPC200200-500MG
Methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indol-5-yl ether
Methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indol-5-yl ether
Formule: C₁₀H₈F₃NO
Smeltpunt: 104…105 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11848569
CAS nummer: 178896-78-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III