3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarbohydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200201-1G PC200201-500MG
APOSPC200201-1GEA 541 EUR
APOSPC200201-1G APOSPC200201-500MG
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarbohydrazide
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarbohydrazide
Formule: C₇H₅ClF₃N₃O
Smeltpunt: 105…107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10758083
CAS nummer: 1033463-30-7