4-Fluoro-3-methylbenzeneboronic acid pinacol ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200203-25G PC200203-5G
APOSPC200203-25GEA 273 EUR
APOSPC200203-25G APOSPC200203-5G
4-Fluoro-3-methylbenzeneboronic acid pinacol ester 98%
4-Fluoro-3-methylbenzeneboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₈BFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18729904
CAS nummer: 1001200-60-7