5-Bromo-6-methyl-2-(methylamino)-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200206-1G PC200206-500MG
APOSPC200206-1GEA 440 EUR
APOSPC200206-1G APOSPC200206-500MG
5-Bromo-6-methyl-2-(methylamino)-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95+%
5-Bromo-6-methyl-2-(methylamino)-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formule: C₉H₇BrF₃N₃
Smeltpunt: 171…173 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12498720
CAS nummer: 1171919-20-2