3-Nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200208-1G PC200208-500MG
APOSPC200208-1GEA 541 EUR
APOSPC200208-1G APOSPC200208-500MG
3-Nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
3-Nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₄F₃N₃O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12827808
CAS nummer: 1186405-07-1