6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200209-1G PC200209-250MG
APOSPC200209-1GEA 141 EUR
APOSPC200209-1G APOSPC200209-250MG
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Formule: C₉H₇F₃N₄O
Smeltpunt: 202…203 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100215
CAS nummer: 1048912-65-7