Ethyl-3-nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200210-1G PC200210-500MG
APOSPC200210-1GEA 541 EUR
APOSPC200210-1G APOSPC200210-500MG
Ethyl-3-nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl-3-nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₈F₃N₃O₄
Smeltpunt: 134…135 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12498712
CAS nummer: 1171919-07-5