Ethyl 3-(trifluoromethyl)quinoxaline-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200211-1G PC200211-500MG
APOSPC200211-1GEA 388 EUR
APOSPC200211-1G APOSPC200211-500MG
Ethyl 3-(trifluoromethyl)quinoxaline-2-carboxylate
Ethyl-3-(trifluoromethyl)quinoxaline-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₉F₃N₂O₂
Smeltpunt: 47…49 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08690765
CAS nummer: 3885-40-3