2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200213-1G PC200213-500MG
APOSPC200213-1GEA 417 EUR
APOSPC200213-1G APOSPC200213-500MG
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinoyl chloride
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinoyl chloride
Formule: C₇HCl₃F₃NO
Kookpunt: 75 °C/0,01mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14581644
CAS nummer: 1198475-32-9