1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]azepane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200216-1G PC200216-500MG PC200216-5G
APOSPC200216-1GEA 132 EUR
APOSPC200216-1G APOSPC200216-500MG APOSPC200216-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]azepane
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]azepane
Formule: C₁₂H₁₄ClF₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13561841
CAS nummer: 1219967-95-9