7-Chloro-8-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200218-1G PC200218-500MG
APOSPC200218-1GEA 417 EUR
APOSPC200218-1G APOSPC200218-500MG
7-Chloro-8-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
7-Chloro-8-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₃ClF₃IN₂
Smeltpunt: 160…162 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD19982794
CAS nummer: 1331823-98-3