3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
PC200219-1G PC200219-5G
APOSPC200219-1GEA 27.8 EUR
APOSPC200219-1G APOSPC200219-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
Formule: C₇H₂F₄N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11848039
CAS nummer: 80194-71-4