2,3-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC200222-1G PC200222-500MG PC200222-5G
APOSPC200222-1GEA 338 EUR
APOSPC200222-1G APOSPC200222-500MG APOSPC200222-5G
2,3-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
2,3-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂Cl₂F₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 89719-93-7