4-(Trifluoromethyl)-1H,2H,3H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200223-1G PC200223-500MG
APOSPC200223-1GEA 417 EUR
APOSPC200223-1G APOSPC200223-500MG
4-(Trifluoromethyl)-1H,2H,3H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-one
4-(Trifluoromethyl)-1H,2H,3H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-one
Formule: C₇H₄F₃N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16890137
CAS nummer: 1242267-84-0