6-(Trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200225-1G PC200225-500MG
APOSPC200225-1GEA 676 EUR
APOSPC200225-1G APOSPC200225-500MG
6-(Trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
6-(Trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
Formule: C₁₀H₅F₃N₂
Smeltpunt: 176 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12827791
CAS nummer: 1186404-61-4