3-Ethynyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200227-1G PC200227-500MG
APOSPC200227-1GEA 527 EUR
APOSPC200227-1G APOSPC200227-500MG
3-Ethynyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
3-Ethynyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
Formule: C₈H₅F₃N₂
Smeltpunt: 105…106 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100244
CAS nummer: 1048914-02-8