Ethyl-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200228-1G PC200228-500MG PC200228-5G
APOSPC200228-1GEA 132 EUR
APOSPC200228-1G APOSPC200228-500MG APOSPC200228-5G
Ethyl-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-3-carboxylate
Ethyl-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-3-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₆ClF₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16890141
CAS nummer: 1242267-96-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable