1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200229-1G PC200229-500MG PC200229-5G
APOSPC200229-1GEA 191 EUR
APOSPC200229-1G APOSPC200229-500MG APOSPC200229-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbonitrile
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbonitrile
Formule: C₁₂H₁₁ClF₃N₃
Smeltpunt: 108…109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12498704
CAS nummer: 1171918-97-0