[2-Bromo-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200231-1G PC200231-500MG PC200231-5G
APOSPC200231-1GEA 330 EUR
APOSPC200231-1G APOSPC200231-500MG APOSPC200231-5G
[2-Bromo-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol 95%
[2-Bromo-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol
Formule: C₇H₅BrF₃NO
Smeltpunt: 67…68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11848029
CAS nummer: 888738-18-9